Learn More
Ácido o-metilpodocárpico, TRC
Código de producto. 30469050
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30469050 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30469050 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM21148025MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material O-Methylpodocarpic Acid
CAS 10037-26-0
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C18 H24 O3
Cantidad 25 mg
Sinónimo o-Methylpodocarpic Acid, 1-Phenanthrenecarboxylic acid, 1,2,3,4,4a,9,10,10a-octahydro-6-methoxy-1,4a-dimethyl-, [1S-(1α,4aα,10aβ)]-, Podocarpa-8,11,13-trien-16-oic acid, 12-methoxy- (8CI), (1S,4aS,10aR)-1,2,3,4,4a,9,10,10a-Octahydro-6-methoxy-1,4a-dimethyl-1-phenanthrenecarboxyli
Fórmula InChI InChI=1S/C18H24O3/c1-17-9-4-10-18(2,16(19)20)15(17)8-6-12-5-7-13(21-3)11-14(12)17/h5,7,11,15H,4,6,8-10H2,1-3H3,(H,19,20)/t15-,17-,18+/m1/s1
SMILES COc1ccc2CC[C@H]3[C@](C)(CCC[C@]3(C)c2c1)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido (1S,4aS,10aR)-6-metoxi-1,4a-dimetil-2,3,4,9,10,10a-hexahidrofenantreno-1-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 288.381
Formula Weight (peso de la fórmula) 288.173
Porcentaje de pureza >95