Learn More
Clorhidrato de O-metilisourea, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
O-methylisourea hydrochloride is used to prepare 1-chloro-2-methyl-isourea. It is also used as an organic intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El clorhidrato de O-metilisourea se usa para preparar 1-cloro-2-metil-isourea. También se utiliza como intermediario orgánico.
Solubilidad
Soluble en disolventes orgánicos, agua, metanol y etanol.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | O-Methylisourea hydrochloride |
| Punto de fusión | ∼116°C (decomposition) |
| Cantidad | 250 g |
| Beilstein | 3909619 |
| Información de solubilidad | Soluble in organic solvents,water,methanol and ethanol. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 110.54 |
| Porcentaje de pureza | 98% |