Learn More
Clorhidrato de O-metilisourea, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11417846
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11417846 10 g 10 g
11427846 50 g 50 g
11437846 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11417846 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14773.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5329-33-9 | C2H7ClN2O | 110.541 g/mol
O-methylisourea hydrochloride is used to prepare 1-chloro-2-methyl-isourea. It is also used as an organic intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El clorhidrato de O-metilisourea se usa para preparar 1-cloro-2-metil-isourea. También se utiliza como intermediario orgánico.
Solubilidad
Soluble en disolventes orgánicos, agua, metanol y etanol.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5329-33-9
Fórmula molecular C2H7ClN2O
Peso molecular (g/mol) 110.541
Número MDL MFCD00035043
Clave InChI MUDVUWOLBJRUGF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo o-methylisourea hydrochloride, methyl carbamimidate hydrochloride, o-methyluronium chloride, 2-methylpseudourea hydrochloride, o-methyl-isourea hydrochloride, methoxymethanimidamide hydrochloride, carbamimidic acid, methyl ester, monohydrochloride, carbamimidic acid, methyl ester, hydrochloride 1:1, 2-methylpseudourea hcl, acmc-20ak09
PubChem CID 3083899
Nombre IUPAC carbamimidato de metilo;clorhidrato
SMILES COC(=N)N.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material O-Methylisourea hydrochloride
Punto de fusión ∼116°C (decomposition)
Cantidad 10 g
Beilstein 3909619
Información de solubilidad Soluble in organic solvents,water,methanol and ethanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 110.54
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • O-Methylisourea hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: O-Methylisourea hydrochloride