Learn More
Hemisulfato de O-metilisourea, TRC
Código de producto. 30473674
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30473674 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30473674 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3132905G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material O-Methylisourea Hemisulfate
CAS 52328-05-9
Fórmula molecular C2H6N2O.HO2S0.5
Cantidad 5 g
Sinónimo Methoxyformamidine Sulfate, O-Methylisourea Hydrogen Sulfate, O-Methylisouronium Sulfate, O-Methylpseudourea Sulfate, Carbamimidic Acid Methyl Ester Sulfate
Fórmula InChI InChI=1S/2C2H6N2O.H2O4S/c2*1-5-2(3)4;1-5(2,3)4/h2*1H3,(H3,3,4);(H2,1,2,3,4)
SMILES COC(=N)N.COC(=N)N.OS(=O)(=O)O
Nombre IUPAC metil carbamimidato; ácido sulfúrico
Peso molecular (g/mol) 246.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.0634