Learn More
Hemisulfato de O-metilisourea, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11429527
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11429527 250 g 250 g
11419527 50 g 50 g
11409527 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11429527 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22036.30
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 52328-05-9 | C4H14N4O6S | 246.238 g/mol
O-Methylisoureahemisulfate is used for the synthesis of fluorouracil antineoplastic and anthelmintic imidazole.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El o-metilisoureahemisulfato se utiliza para la síntesis de imidazol antineoplásico y antihelmíntico de fluoroacilo.
Solubilidad
Soluble en disolventes orgánicos, agua, metanol y etanol.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 52328-05-9
Fórmula molecular C4H14N4O6S
Peso molecular (g/mol) 246.238
Número MDL MFCD00040594
Clave InChI QSCPQKVWSNUJLJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo o-methylisourea hemisulfate, 2-methylisouronium sulfate, o-methylisourea hemisulfate salt, bis methoxymethanimidamide ; sulfuric acid, carbamimidic acid, methyl ester, sulfate 2:1, omi™, o-methylpseudourea sulfate, 0-methylisourea hemisulfate, o-methylisourea hemisulphate, bis 2-methylisouronium sulphate
PubChem CID 11357018
Nombre IUPAC metil carbamimidato; ácido sulfúrico
SMILES COC(=N)N.COC(=N)N.OS(=O)(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material O-Methylisourea hemisulfate
Punto de fusión 163°C to 167°C
Cantidad 250 g
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in organic solvents,water,methanol and ethanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 123.12
Porcentaje de pureza 99%