Learn More
O-Metilisourea hemisulfato, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10591481 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
250 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
25 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10591481 25 g 25 g
10347990 250 g 250 g
10423645 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10591481 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 233030250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 52328-05-9 | 0·5 H2SO4 | 123.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 52328-05-9
Fórmula molecular 0·5 H2SO4
Peso molecular (g/mol) 123.12
Número MDL MFCD00040594
Clave InChI QSCPQKVWSNUJLJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo o-methylisourea hemisulfate, 2-methylisouronium sulfate, o-methylisourea hemisulfate salt, bis methoxymethanimidamide ; sulfuric acid, carbamimidic acid, methyl ester, sulfate 2:1, omi™, o-methylpseudourea sulfate, 0-methylisourea hemisulfate, o-methylisourea hemisulphate, bis 2-methylisouronium sulphate
PubChem CID 11357018
Nombre IUPAC metil carbamimidato; ácido sulfúrico
SMILES COC(=N)N.COC(=N)N.OS(=O)(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material O-Methylisourea hemisulfate
Nombre de nota 94%
% mín. CAS 92.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 147°C to 153°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 94%
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal 0·5H2SO4
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Solubility in water: 1000g/L water (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 123.12
Porcentaje de pureza 94%