Learn More
Sal de tosilato de O-metilisourea, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | O-Methyliso Urea Tosylate Salt |
| CAS | 7356-58-3 |
| Fórmula molecular | C9H14N2O4S |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | O-Methylisourea p-Toluenesulfonate, Carbamimidic Acid Methyl Ester','4-Methylbenzenesulfonate, NSC 64951 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H8O3S.C2H6N2O/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;1-5-2(3)4/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);1H3,(H3,3,4) |
| SMILES | COC(=N)N.Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido 4-metilbencenosulfónico; carbamimidato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 246.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 246.0674 |