Learn More
O-metil micofenolato mofetil (Impureza EP D), TRC
Código de producto. 30477281
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30477281 1 mg 1 miligramo
30476209 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30477281 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3205451MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1322681-37-7
Fórmula molecular C24 H33 N O7
Peso molecular (g/mol) 447.52
Sinónimo 4-Hexenoic acid, 6-(1,3-dihydro-4,6-dimethoxy-7-methyl-3-oxo-5-isobenzofuranyl)-4-methyl-, 2-(4-morpholinyl)ethyl ester, (4E)-, 2-(Morpholin-4-yl)ethyl (4E)-6-(4,6-Dimethoxy-7-methyl-3-oxo-1,3-dihydro-isobenzofuran-5-yl)-4-methylhex-4-enoate, Mycophenolate Mofetil Imp. D (EP)
Nombre IUPAC 2-morfolina 4-iletil (E)-6-(4,6-dimetoxi-7-metil-3-oxo-1H-2-benzofurano-5-il)-4-metilhex-4-enoato
SMILES COc1c(C)c2COC(=O)c2c(OC)c1C\C=C(/C)\CCC(=O)OCCN3CCOCC3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material O-Methyl Mycophenolate Mofetil (EP Impurity D)
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H33NO7/c1-16(6-8-20(26)31-14-11-25-9-12-30-13-10-25)5-7-18-22(28-3)17(2)19-15-32-24(27)21(19)23(18)29-4/h5H,6-15H2,1-4H3/b16-5+
Formula Weight (peso de la fórmula) 447.2257