Learn More
O-metil meloxicam, TRC
Código de producto. 30135792
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135792 2.5 g 2.50 g
30009585 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30135792 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3211502.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1391051-96-9
Fórmula molecular C15 H15 N3 O4 S2
Peso molecular (g/mol) 365.43
Sinónimo 2H-1,2-Benzothiazine-3-carboxamide, 4-methoxy-2-methyl-N-(5-methyl-2-thiazolyl)-, 1,1-dioxide, O-Methylmeloxicam, 4-Methoxymeloxicam, 4-Methoxy-2-methyl-N-(5-methyl-1,3-thiazol-2-yl)-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-dioxide
Nombre IUPAC 4-metaxi-2-metil-N-(5-metil-1,3-tiozol-2-il)-1,1-dioxo-1λ^{6},2-benzotiazina-3-carboxamida
SMILES COC1=C(N(C)S(=O)(=O)c2ccccc12)C(=O)Nc3ncc(C)s3
Specifica
Nombre del producto químico o material 4-Methoxymeloxicam
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C15H15N3O4S2/c1-9-8-16-15(23-9)17-14(19)12-13(22-3)10-6-4-5-7-11(10)24(20,21)18(12)2/h4-8H,1-3H3,(H,16,17,19)
Formula Weight (peso de la fórmula) 365.0504
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.