Learn More
O-metil meloxicam, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Methoxymeloxicam |
| CAS | 1391051-96-9 |
| Fórmula molecular | C15 H15 N3 O4 S2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 2H-1,2-Benzothiazine-3-carboxamide','4-methoxy-2-methyl-N-(5-methyl-2-thiazolyl)-','1,1-dioxide, O-Methylmeloxicam, 4-Methoxymeloxicam, 4-Methoxy-2-methyl-N-(5-methyl-1,3-thiazol-2-yl)-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-dioxide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H15N3O4S2/c1-9-8-16-15(23-9)17-14(19)12-13(22-3)10-6-4-5-7-11(10)24(20,21)18(12)2/h4-8H,1-3H3,(H,16,17,19) |
| SMILES | COC1=C(N(C)S(=O)(=O)c2ccccc12)C(=O)Nc3ncc(C)s3 |
| Nombre IUPAC | 4-metoxi-2-metil-N-(5-metil-1,3-tiazol-2-il)-1,1-dioxo-1λ ^{6},2-benzotiazina-3-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 365.43 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 365.0504 |