Learn More
O-metil-L-tirosina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | O-Methyl-L-tyrosine |
| CAS | 6230-11-1 |
| Fórmula molecular | C10 H13 N O3 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | L-Tyrosine, O-methyl-, Alanine, 3-(p-methoxyphenyl)-, L- (8CI), O-Methyl-L-tyrosine, (2S)-2-Amino-3-(4-methoxyphenyl)propanoic acid, (S)-2-Amino-3-(4-methoxyphenyl)propanoic acid, L-4-Methoxyphenylalanine, L-O-Methyltyrosine, L-Tyrosine methyl ether, NSC 30082, O-Methyltyrosine, p-Methoxy-L-phenylalanine, β-(4-Methoxyphenyl)-L-alanine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H13NO3/c1-14-8-4-2-7(3-5-8)6-9(11)10(12)13/h2-5,9H,6,11H2,1H3,(H,12,13)/t9-/m0/s1 |
| SMILES | COc1ccc(C[C@H](N)C(=O)O)cc1 |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-2-amino-3-(4-metoxifenil)propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 195.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 195.0895 |