Learn More
Thermo Scientific Chemicals O-metil-L-tirosina, 98 %
Código de producto. 10433035 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10433035 250 mg Frasco de vidrio 250 miligramos
10042150 1 g Frasco de vidrio 1 g
10167703 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10433035 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 169752500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6230-11-1 | C10H13NO3 | 195.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6230-11-1
Fórmula molecular C10H13NO3
Peso molecular (g/mol) 195.22
Número MDL MFCD00002604
Clave InChI GEYBMYRBIABFTA-IMWMWJONNA-N
Sinónimo 4-methoxy-l-phenylalanine, o-methyl-l-tyrosine, h-tyr me-oh, o-methyltyrosine, s-2-amino-3-4-methoxyphenyl propanoic acid, p-methoxy-l-phenylalanine, 2s-2-amino-3-4-methoxyphenyl propanoic acid, tyrosine, o-methyl, l-4-methoxyphenylalanine, h-4-methoxy-phe-oh
PubChem CID 2723935
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-amino-3-(4-metoxifenil)propanoico
SMILES COC1=CC=C(C[C@H](N)C(O)=O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material O-Methyl-L-tyrosine
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color De beige a blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3OC6H4CH2CH(NH2)CO2H
Beilstein 14, I, 668
Rotación específica -7° to -9° (20°C, 589nm) (c=2, 1N HCl)
Condición de rotación específica −8° (20°C c=2,1N HCl)
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.22
Porcentaje de pureza ≥97.5%
Forma física Polvo