Learn More
O-metil-L-tirosina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15469598
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15469598 5 g 5 g
15459598 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15469598 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63096.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
CAS: 6230-11-1 | C5H8O5 | 148.11 g/mol
O-Methyl-L-tyrosine, is used as a fine chemical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La O-metil-L-tirosina se utiliza como un intermediario químico fino.
Solubilidad
Muy soluble en agua.
Notas
Sensible al calor. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Manténgase alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6230-11-1
Número MDL MFCD00002604
Especificaciones
Nombre del producto químico o material O-Methyl-L-tyrosine
Punto de fusión 259°C to 261°C (decomposition)
Fórmula molecular C10H13NO3
Beilstein 2212726
Sinónimo 4-methoxy-l-phenylalanine, o-methyl-l-tyrosine, h-tyr me-oh, o-methyltyrosine, s-2-amino-3-4-methoxyphenyl propanoic acid, p-methoxy-l-phenylalanine, 2s-2-amino-3-4-methoxyphenyl propanoic acid, tyrosine, o-methyl, l-4-methoxyphenylalanine, h-4-methoxy-phe-oh
Información de solubilidad Very soluble in water.
Clave InChI GEYBMYRBIABFTA-IMWMWJONNA-N
SMILES COC1=CC=C(C[C@H](N)C(O)=O)C=C1
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-amino-3-(4-metoxifenil)propanoico
Peso molecular (g/mol) 195.22
Cantidad 5 g
PubChem CID 2723935
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.22
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido