Learn More
O-Metil-L-treonina, TRC
Código de producto. 30477232
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30477232 50 mg 50 miligramos
30476005 100 mg 100 miligramos
30474897 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30477232 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCM32998350MG
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 4144-02-9
Fórmula molecular C5H11NO3
Peso molecular (g/mol) 133.15
Sinónimo (2S,3R)-2-Amino-3-methoxybutanoic Acid, L-O-Methylthreonine, O-Methylthreonine
Nombre IUPAC (2S,3R)-2-amino-3-ácido metoxibutanoico
SMILES CO[C@H](C)[C@H](N)C(=O)O
Specifications
Nombre del producto químico o material O-Methyl-L-threonine
Fórmula InChI InChI=1S/C5H11NO3/c1-3(9-2)4(6)5(7)8/h3-4H,6H2,1-2H3,(H,7,8)/t3-,4+/m1/s1
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 133.0739