Learn More
O-Metil-L-treonina, TRC
Código de producto. 30476005
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30476005 100 mg 100 miligramos
30477232 50 mg 50 miligramos
30474897 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30476005 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM329983100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4144-02-9
Fórmula molecular C5H11NO3
Peso molecular (g/mol) 133.15
Sinónimo (2S,3R)-2-Amino-3-methoxybutanoic Acid, L-O-Methylthreonine, O-Methylthreonine
Nombre IUPAC (2S,3R)-2-amino-3-ácido metoxibutanoico
SMILES CO[C@H](C)[C@H](N)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material O-Methyl-L-threonine
Fórmula InChI InChI=1S/C5H11NO3/c1-3(9-2)4(6)5(7)8/h3-4H,6H2,1-2H3,(H,7,8)/t3-,4+/m1/s1
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 133.0739