Learn More
Clorhidrato de O-metil-L-serina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15489307
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15489307 250 mg 250 miligramos
15479307 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15489307 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52562.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 336100-47-1 | C4H10ClNO3 | 155.58 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 336100-47-1
Fórmula molecular C4H10ClNO3
Peso molecular (g/mol) 155.58
Número MDL MFCD03840366
Clave InChI NLDVBPFPOCWZCE-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo s-2-amino-3-methoxypropanoic acid hydrochloride, s-2-amino-3-methoxy-propionic acid hydrochloride, s-2-amino-3-methoxypropionic acid hydrochloride, o-methyl-l-serine hydrochloride, 2s-2-amino-3-methoxypropanoic acid hydrochloride, l-serine, o-methyl-, hydrochloride 1:1, l-o-methylserine hydrochloride, l-serine, o-methyl-, hydrochloride, s-2-amino-3-methoxy-propionicacidhydrochloride, s-2-amino-3-methoxypropanoic acid hcl
PubChem CID 16038806
Nombre IUPAC clorhidrato de ácido 2-amino-3-metoxipropanoico
SMILES Cl.COCC(N)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material O-Methyl-L-serine hydrochloride
Punto de fusión 182°C to 183°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.58
Porcentaje de pureza 97%