Learn More
Éster etílico del ácido O-metil-L-láctico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | O-Methyl-L-lactic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 41918-08-5 |
| Fórmula molecular | C6 H12 O3 |
| Cantidad | 2 g |
| Sinónimo | 2-Methoxypropionic Acid Ethyl Ester, Ethyl 2-Methoxypropanoate, Ethyl (2S)-2-methoxypropanoate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H12O3/c1-4-9-6(7)5(2)8-3/h5H,4H2,1-3H3/t5-/m0/s1 |
| SMILES | CCOC(=O)[C@H](C)OC |
| Nombre IUPAC | etil (2S)-2-metoxipropanoato |
| Peso molecular (g/mol) | 132.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 132.0786 |