Learn More
O-Metil Clortalidona, TRC
Código de producto. 30472292
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30472292 50 mg 50 miligramos
30466363 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30472292 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM26516550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 96512-76-4
Fórmula molecular C15 H13 Cl N2 O4 S
Peso molecular (g/mol) 352.793
Sinónimo 2-Chloro-5-(2,3-dihydro-1-methoxy-3-oxo-1H-isoindol-1-yl)benzenesulfonamide, 2-Chloro-5-(1-methoxy-3-oxo-1-isoindolinyl)benzenesulfonamide
Nombre IUPAC 2-cloro-5-(1-metaxi-3-oxo-2H-isoindol-1-il)benzenosulfonamida
SMILES COC1(NC(=O)c2ccccc12)c3ccc(Cl)c(c3)S(=O)(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material O-Methyl Chlorthalidone
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H13ClN2O4S/c1-22-15(11-5-3-2-4-10(11)14(19)18-15)9-6-7-12(16)13(8-9)23(17,20)21/h2-8H,1H3,(H,18,19)(H2,17,20,21)
Formula Weight (peso de la fórmula) 352.028