Learn More
O-Metil Atovaquona, TRC
Código de producto. 17951495
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17951495 10 mg 10 miligramos
17903705 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17951495 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM28830010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 129700-41-0
Fórmula molecular C23 H21 Cl O3
Peso molecular (g/mol) 380.86
Sinónimo 2-[trans-4-(4-Chlorophenyl)cyclohexyl]-3-methoxy-1,4-naphthalenedione, trans-2-[4-(4-Chlorophenyl)cyclohexyl]-3-methoxy-1,4-naphthalenedione, 2-[trans-4-(4-Chlorophenyl)cyclohexyl]-3-methoxynaphthalene-1,4-dione, Atovaquone Imp. D (EP), Trans-2-[4-(4-Chlorophenyl)cyclohexyl]-3-methoxy-1,4-naphthalenedione, 2-((1r,4r)-4-(4-Chlorophenyl)cyclohexyl)-3-methoxynaphthalene-1,4-dione, Atorvastatin EP Impurity D
Nombre IUPAC 2-[4-(4-clorofenil)ciclohexil]-3-metoxinaftaleno-1,4-dión
SMILES COC1=C([C@@H]2CC[C@H](CC2)c3ccc(Cl)cc3)C(=O)c4ccccc4C1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material O-Methyl Atovaquone
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C23H21ClO3/c1-27-23-20(21(25)18-4-2-3-5-19(18)22(23)26)16-8-6-14(7-9-16)15-10-12-17(24)13-11-15/h2-5,10-14,16H,6-9H2,1H3/t14-,16-
Formula Weight (peso de la fórmula) 380.1179