Learn More
Sal de calcio de O-metil atorvastatina, TRC
Código de producto. 30007997
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30007997 2.5 mg 2.50 miligramo
30012701 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30007997 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2882702.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 887196-29-4
Fórmula molecular 2 C34 H36 F N2 O5 . Ca
Peso molecular (g/mol) 1183.39
Sinónimo 1H-Pyrrole-1-heptanoic acid, 2-(4-fluorophenyl)-δ-hydroxy-β-methoxy-5-(1-methylethyl)-3-phenyl-4-[(phenylamino)carbonyl]-, calcium salt (2:1), (βR,δR)-, Calcium (βR,δR)-2-(4-fluorophenyl)-δ-hydroxy-β-methoxy-5-(1-methylethyl)-3-phenyl-4-[(phenylamino)carbonyl]-1H-pyrrole-1-heptanoate (1:2), (3R,5R)-7-[2-(4-Fluorophenyl)-5-(1-methylethyl)-3-phenyl-4-(phenylcarbamoyl)-1H-pyrrol-1-yl]-5-hydroxy-3-methoxyheptanoic acid calcium salt, 3-O-Methylatorvastatin calcium salt
Nombre IUPAC calcio; (3R,5R)-7-[2-(4-fluorofenil)-3-fenil-4-(fenilcarbamoil)-5-propano-2-ilpirrrol-1-il]-5-hidroxi-3-metoxiheptanoato
SMILES [Ca+2].CO[C@H](C[C@H](O)CCn1c(C(C)C)c(C(=O)Nc2ccccc2)c(c3ccccc3)c1c4ccc(F)cc4)CC(=O)[O-].CO[C@H](C[C@H](O)CCn5c(C(C)C)c(C(=O)Nc6ccccc6)c(c7ccccc7)c5c8ccc(F)cc8)CC(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (3R,5R)-7-[2-(4-Fluorophenyl)-5-(1-methylethyl)-3-phenyl-4-(phenylcarbamoyl)-1H-pyrrol-1-yl]-5-hydroxy-3-methoxyheptanoic Acid Calcium Salt (3-O-Methylatorvastatin Calcium Salt)
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/2C34H37FN2O5.Ca/c2*1-22(2)32-31(34(41)36-26-12-8-5-9-13-26)30(23-10-6-4-7-11-23)33(24-14-16-25(35)17-15-24)37(32)19-18-27(38)20-28(42-3)21-29(39)40;/h2*4-17,22,27-28,38H,18-21H2,1-3H3,(H,36,41)(H,39,40);/q;;+2/p-2/t2*27-,28-;/m11./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 1182.4842
Porcentaje de pureza >95%