Learn More
o,m-Cuaterfenilo, TRC
Código de producto. 30413102
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30413102 500 mg
30413020 250 mg
30411668 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30413102 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCQ116560500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1165-57-7
Fórmula molecular C24 H18
Peso molecular (g/mol) 306.4
Sinónimo 2,3'-Diphenylbiphenyl, 1,1':2',1' ':3' ',1' ' '-Quaterphenyl
Nombre IUPAC 1-fenil-2-(3-fenilfenil)benceno
SMILES c1ccc(cc1)c2cccc(c2)c3ccccc3c4ccccc4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material o,m-Quaterphenyl
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H18/c1-3-10-19(11-4-1)21-14-9-15-22(18-21)24-17-8-7-16-23(24)20-12-5-2-6-13-20/h1-18H
Formula Weight (peso de la fórmula) 306.141