Learn More
o-Isopropilanilina, TRC
Código de producto. 30395020
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30395020 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30395020 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI82417025G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material o-Isopropylaniline
CAS 643-28-7
Fórmula molecular C9H13N
Cantidad 25 g
Sinónimo (2-Isopropylphenyl)amine, 1-Amino-2-isopropylbenzene, 2-(1-Methylethyl)aniline, 2-(1-Methylethyl)benzenamine, 2-Aminoisopropylbenzene, 2-Isopropylaniline, 2-Isopropylbenzenamine, [2-(1-Methylethyl)phenyl]amine, o-Aminocumene, o-Aminoisopropylbenzene, o-Cumidine
Fórmula InChI InChI=1S/C9H13N/c1-7(2)8-5-3-4-6-9(8)10/h3-7H,10H2,1-2H3
SMILES CC(C)c1ccccc1N
Nombre IUPAC 2-propan-2-ilanilina
Peso molecular (g/mol) 135.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 135.1048