Learn More
O-isopropil etiltiocarbamato (TRC), TRC
Código de producto. 30422129
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30422129 10 g -
30414901 5 g 5 g
30416253 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30422129 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO24744010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 141-98-0
Fórmula molecular C6 H13 N O S
Peso molecular (g/mol) 147.238
Sinónimo Carbamic acid, ethylthio-, O-isopropyl ester (6CI,8CI), Carbamothioic acid, ethyl-, O-(1-methylethyl) ester (9CI), O-(1-Methylethyl) N-ethylcarbamothioate, Ethylthiocarbamic acid, O-isopropyl ester, Minerec 2030, O-Isopropyl N-ethylthiocarbamate, O-Isopropyl N-ethylthionocarbamate, O-Isopropyl ethylthiocarbamate, XKP 03, Z 200, Z 200 (flotation agent)
Nombre IUPAC O-propano-2-il N-etilcarbamotioato
SMILES CCNC(=S)OC(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Ethyl-O-isopropylthiocarbamate
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H13NOS/c1-4-7-6(9)8-5(2)3/h5H,4H2,1-3H3,(H,7,9)
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.0718