Learn More
o-isopropoxifenol, TRC
Código de producto. 30404635
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30404635 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30404635 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI8234001G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Isopropoxyphenol
CAS 4812-20-8
Fórmula molecular C9 H12 O2
Cantidad 1 g
Sinónimo 2-Isopropoxyphenol, Phenol, 2-(1-methylethoxy)- (9CI, ACI), 2-(1-Methylethoxy)phenol (ACI), Phenol, o-isopropoxy- (7CI, 8CI), 1-Hydroxy-2-isopropoxybenzene, 2-(2-Propoxy)phenol, 2-(Propan-2-yloxy)phenol, 2-IPP, 2-Isopropoxyphenol, 2-Isopropyloxyphenol, Catechol monoisopropyl ether, o-Isopropoxyphenol, ortho-Isopropoxyphenol
Fórmula InChI InChI=1S/C9H12O2/c1-7(2)11-9-6-4-3-5-8(9)10/h3-7,10H,1-2H3
SMILES CC(C)Oc1ccccc1O
Nombre IUPAC 2-propan-2-iloxifenol
Peso molecular (g/mol) 152.19
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.0837