Learn More
Ácido o-Iodohippúrico, TRC
Código de producto. 30406844
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
2.5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30406844 1 g -
30395604 10 g 10 g
30405649 2.5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30406844 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI7065401G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 147-58-0
Fórmula molecular C9 H8 I N O3
Peso molecular (g/mol) 305.07
Sinónimo Glycine, N-(2-iodobenzoyl)-, Hippuric acid, o-iodo- (6CI,8CI), N-(2-Iodobenzoyl)glycine, 2-Iodohippuric acid, N-(o-Iodobenzoyl)glycine, o-Iodohippuric acid
Nombre IUPAC Ácido 2-[(2-iodobenzoil)amino]acético
SMILES OC(=O)CNC(=O)c1ccccc1I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material o-Iodohippuric Acid
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H8INO3/c10-7-4-2-1-3-6(7)9(14)11-5-8(12)13/h1-4H,5H2,(H,11,14)(H,12,13)
Formula Weight (peso de la fórmula) 304.9549