Learn More
o-yodoclorobenceno, TRC
Código de producto. 30406377
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30406377 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 30406377 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI69440050G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material o-Iodochlorobenzene
CAS 615-41-8
Fórmula molecular C6H4ClI
Cantidad 50 g
Sinónimo 1-Chloro-2-iodobenzene, 1-Iodo-2-chlorobenzene, 2-Chloro-1-iodobenzene, 2-Chloroiodobenzene, 2-Chlorophenyl Iodide, 2-Iodochlorobenzene, 2-Iodophenyl Chloride
Fórmula InChI InChI=1S/C6H4ClI/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H
SMILES Clc1ccccc1I
Nombre IUPAC 1-cloro-2-iodobenceno
Peso molecular (g/mol) 238.45
Formula Weight (peso de la fórmula) 237.9046