Learn More
o-yodoclorobenceno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | o-Iodochlorobenzene |
| CAS | 615-41-8 |
| Fórmula molecular | C6H4ClI |
| Cantidad | 100 g |
| Sinónimo | 1-Chloro-2-iodobenzene, 1-Iodo-2-chlorobenzene, 2-Chloro-1-iodobenzene, 2-Chloroiodobenzene, 2-Chlorophenyl Iodide, 2-Iodochlorobenzene, 2-Iodophenyl Chloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H4ClI/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H |
| SMILES | Clc1ccccc1I |
| Nombre IUPAC | 1-cloro-2-iodobenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 238.45 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 237.9046 |