Learn More
o-IDTBr, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 17106574
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17106574 100 mg 100 miligramos
17116574 250 mg 250 miligramos
17126574 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17106574 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H66666.MC
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2077945-91-4
Fórmula molecular C72H88N6O2S8
Peso molecular (g/mol) 1326.02
Clave InChI HTXQPYFGYQYREE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5,​5 '-​[(4,​9-​dihydro-​4,​4,​9,​9-​tetraoctyl-​s-​indaceno[1,​2-​b:5,​6-​b']​dithiophene-​2,​7-​diyl)​bis(2,​1,​3-​benzothiadiazole-​7,​4-​diylmethylidyne)​]​bis[3-​ethyl-​2-​thioxo-4-​Thiazolidinone
Nombre IUPAC 3-etil-5-{[7-(15-{7-[(3-etil-4-oxo-2-sulfanilideno-1,3-tiazolidin-5-ilideno)metil]-2,1,3-benzotiadiazol-4-il}-9,9,18,18-tetraoctil-5,14-ditiapentaciclo[10.6.0.0³,¹⁰.0⁴,⁸.0¹³,¹⁷]octadeca-1(12),2,4(8),6,10,13(17),15-heptaen-6-il)-2,1,3-benzotiadiazol-4-il]metilideno}-2-sulfanilideno-1,3-tiazolidin-4-ona
SMILES CCCCCCCCC1(CCCCCCCC)C2=C(SC(=C2)C2=CC=C(C=C3SC(=S)N(CC)C3=O)C3=NSN=C23)C2=CC3=C(C=C12)C1=C(C=C(S1)C1=CC=C(C=C2SC(=S)N(CC)C2=O)C2=NSN=C12)C3(CCCCCCCC)CCCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material o-IDTBr
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 1326.03
Forma física Sólido