Learn More
O-Hidroxietil Metronidazol, TRC
Código de producto. 30138491
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138491 50 mg 50 miligramos
30132927 25 mg 25 miligramos
17915045 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138491 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH94228050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16156-94-8
Fórmula molecular C8 H13 N3 O4
Peso molecular (g/mol) 215.21
Sinónimo 2-[2-(2-methyl-5-nitroimidazol-1-yl)ethoxy]ethanol, Imidazole, 1-((2-hydroxyethoxy)ethyl)-2-methyl-5-nitro
Nombre IUPAC 2-[2-(2-metil-5-nitroimidazol-1-il)etanol etanol
SMILES Cc1ncc([N+](=O)[O-])n1CCOCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material O-Hydroxyethyl Metronidazole
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H13N3O4/c1-7-9-6-8(11(13)14)10(7)2-4-15-5-3-12/h6,12H,2-5H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.0906