Learn More
Alcohol o-hidroxi-alfa,alfa-dimetilbencílico, TRC
Código de producto. 30392703
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30392703 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30392703 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH941380100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material o-Hydroxy-alpha,alpha-dimethylbenzyl Alcohol
CAS 3045-32-7
Fórmula molecular C9H12O2
Cantidad 100 mg
Sinónimo 2-Hydroxy-alpha,alpha-dimethylbenzenemethanol
Fórmula InChI InChI=1S/C9H12O2/c1-9(2,11)7-5-3-4-6-8(7)10/h3-6,10-11H,1-2H3
SMILES CC(C)(O)c1ccccc1O
Nombre IUPAC 2-(2-hidroxipropan-2-il)fenol
Peso molecular (g/mol) 152.19
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.0837