Learn More
Acicloviro O-[(Guanina-9-il)metil], TRC
Código de producto. 30005977
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30005977 100 mg 100 miligramos
17920515 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30005977 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG836410100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 166762-90-9
Fórmula molecular C14 H16 N10 O4
Peso molecular (g/mol) 388.34
Sinónimo 6H-Purin-6-one, 9,9'-[1,2-ethanediylbis(oxymethylene)]bis[2-amino-1,9-dihydro-, 9,9'-[1,2-Ethanediylbis(oxymethylene)]bis[2-amino-1,9-dihydro-6H-purin-6-one], 9,9'-[Ethylenebis(oxymethylene)]bis(2-amino-1,9-dihydro-6H-purin-6-one), O-[(Guanin-9-yl)methyl] acyclovir
Nombre IUPAC 2-amino-9-[2-[(2-amino-6-oxo-1H-purina-9-il)metaxi-etoxi] 1H-purina-6-uno
SMILES NC1=Nc2c(ncn2COCCOCn3cnc4C(=O)NC(=Nc34)N)C(=O)N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material O-[(Guanin-9-yl)methyl] Acyclovir
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H16N10O4/c15-13-19-9-7(11(25)21-13)17-3-23(9)5-27-1-2-28-6-24-4-18-8-10(24)20-14(16)22-12(8)26/h3-4H,1-2,5-6H2,(H3,15,19,21,25)(H3,16,20,22,26)
Formula Weight (peso de la fórmula) 388.1356