Learn More
O-[(Guanin-7-il)metil] Aciclovir (> 90%), CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | O-[(Guanin-7-yl)methyl] Acyclovir |
| CAS | 1797832-75-7 |
| Fórmula molecular | C14 H16 N10 O4 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 2-amino-9-[2-[(2-amino-6-oxo-1H-purin-7-yl)methoxy]ethoxymethyl]-1H-purin-6-one, 9,7’-[1,2-Ethanediylbis(oxymethylene)]bisguanine, Acyclovir Impurity I |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H16N10O4/c15-13-19-9-8(12(26)22-13)23(4-18-9)5-27-1-2-28-6-24-3-17-7-10(24)20-14(16)21-11(7)25/h3-4H,1-2,5-6H2,(H3,15,19,22,26)(H3,16,20,21,25) |
| SMILES | O=C1N=C(NC2=C1N=CN2COCCOCN3C=NC(NC(N)=N4)=C3C4=O)N |
| Nombre IUPAC | 2-amino-9-((2-((2-amino-6-oxo-3,6-dihidro-7H-purin-7-il)metoxi)etoxi)metil)-3,9-dihidro-6H-purin-6-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 388.35 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 388.14 |