Learn More
Acetato de O-formil (grado técnico), TRC
Código de producto. 30408268
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30408268 5 g -
30393178 500 mg 500 miligramos
30390323 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30408268 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF6934505G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2258-42-6
Fórmula molecular C3H4O3
Peso molecular (g/mol) 88.06
Sinónimo Acetic-formic Anhydride, Acetic-formic mixed Anhydride, Acetoformic Anhydride, Acetyl Formate, Acetyl Formyl Anhydride, Formic-acetic Anhydride, Formyl Acetic Anhydride, Formylacetyl Anhydride
Nombre IUPAC Acetato de formilo
SMILES CC(=O)OC=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material O-Formyl Acetate (Technical Grade)
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C3H4O3/c1-3(5)6-2-4/h2H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.016