Learn More
o-Flutamide, TRC
Código de producto. 30137007
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2.50 miligramo
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137007 2.5 mg 2.50 miligramo
30135785 50 mg 50 miligramos
30005801 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137007 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF5988552.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 151262-93-0
Fórmula molecular C11 H11 F3 N2 O3
Peso molecular (g/mol) 276.21
Sinónimo 2-Methyl-N-[2-nitro-5-(trifluoromethyl)phenyl]propanamide, Flutamide Imp. F (EP)
Nombre IUPAC 2-metil-N-[2-nitro-5-(trifluorometilfenil]propanamida
SMILES CC(C)C(=O)Nc1cc(ccc1[N+](=O)[O-])C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-N-[2-nitro-5-(trifluoromethyl)phenyl]propanamide
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H11F3N2O3/c1-6(2)10(17)15-8-5-7(11(12,13)14)3-4-9(8)16(18)19/h3-6H,1-2H3,(H,15,17)
Formula Weight (peso de la fórmula) 276.0722