Learn More
Fosforotioato de O-etilo O-fenilo S-propilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Heterophos |
| CAS | 40626-35-5 |
| Fórmula molecular | C11 H17 O3 P S |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Fostil, Heterofos, Heterophos, O-Ethyl O-phenyl S-propyl phosphorothioate, O-Ethyl O-phenyl S-propyl thiophosphate, Phostil |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H17O3PS/c1-3-10-16-15(12,13-4-2)14-11-8-6-5-7-9-11/h5-9H,3-4,10H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCSP(=O)(OCC)Oc1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | [etoxi(propilsulfanil)fosforil]oxibenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 260.29 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 260.064 |