Learn More
Clorhidrato de O-etil-L-norvalina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | O-Ethyl-L-norvaline Hydrochloride |
| CAS | 40918-51-2 |
| Fórmula molecular | C7H16ClNO2 |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | Norvaline Ethyl Ester Hydrochloride, L-Norvaline Ethyl Ester Hydrochloride, Ethyl L-Norvalinate Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H15NO2.ClH/c1-3-5-6(8)7(9)10-4-2;/h6H,3-5,8H2,1-2H3;1H/t6-;/m0./s1 |
| SMILES | Cl.CCC[C@H](N)C(=O)OCC |
| Nombre IUPAC | clorhidrato de (2S)-2-aminopentanoato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 181.66 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 181.087 |