Learn More
O-etil albuterol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | alpha-[{(1,1-Dimethylethyl)amino}methyl]-3-(ethoxy-methyl)-4-hydroxy-benzenemethanol |
| CAS | 754926-25-5 |
| Fórmula molecular | C15 H25 N O3 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | Benzenemethanol, α-[[(1,1-dimethylethyl)amino]methyl]-3-(ethoxymethyl)-4-hydroxy-, BIIK 0277, Levalbuterol Related Compound E (USP), (1RS)-2-[(1,1-Dimethylethyl)amino]-1-[4-hydroxy-3-(ethoxymethyl)phenyl]ethanol, O-Ethyl Albuterol, GW 403983X, Ph Eur Salbutamol Impurity O, Salbutamol ethyl ether |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H25NO3/c1-5-19-10-12-8-11(6-7-13(12)17)14(18)9-16-15(2,3)4/h6-8,14,16-18H,5,9-10H2,1-4H3 |
| SMILES | CCOCc1cc(ccc1O)C(O)CNC(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | 4-[2-(terc-butilamino)-1-hidroxietil]-2-(etoximetil)fenol |
| Peso molecular (g/mol) | 267.36 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 267.1834 |