Learn More
O-etil adefovir, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | O-Ethyl Adefovir |
| CAS | 116384-54-4 |
| Fórmula molecular | C10H16N5O4P |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Ethyl Hydrogen ((2-(6-Amino-9H-purin-9-yl)ethoxy)methyl)phosphonate, P-[[2-(6-Amino-9H-purin-9-yl)ethoxy]methyl]-phosphonic Acid Monoethyl Ester, [[2-(6-Amino-9H-purin-9-yl)ethoxy]methyl]-phosphonic Acid Monoethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H16N5O4P/c1-2-19-20(16,17)7-18-4-3-15-6-14-8-9(11)12-5-13-10(8)15/h5-6H,2-4,7H2,1H3,(H,16,17)(H2,11,12,13) |
| SMILES | CCOP(=O)(O)COCCn1cnc2c(N)ncnc12 |
| Nombre IUPAC | ácido 2-(6-aminopurin-9-il)etoximetil-etoxifosfínico |
| Peso molecular (g/mol) | 301.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 301.094 |