Learn More
O-((Ethoxycarbonyl)cyanomethyleneamino)-N,N,N',N'-tetramethyluronium BF4, 98%, ACROS Organics™
Código de producto. 10752623 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
25g; frasco de vidrio
Código de producto.
10752623 25g; frasco de vidrio
1 options
Código de producto. 10752623 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 310010250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Reactivo de acoplamiento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material O-((Ethoxycarbonyl)cyanomethyleneamino)-N,N,N';,N';-tetramethyluronium BF4
Nombre de nota 98%
CAS 136849-72-4
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 141°C to 147°C
Color Blanco a amarillo
Análisis elemental 97.5% min.
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C10H17BF4N4O3
Número MDL MFCD00192127 MFCD00192127
Cantidad 25 g
Sinónimo totu, o-cyano ethoxycarbonyl methylenamino-1,1,3,3-tetramethyluronium tetrafluoroborate, o-ethoxycarbonyl cyanomethylenamino n,n,n',n'-tetramethyluronium tetrafluoroborate, o-ethoxycarbonyl cyanomethylenamino-n,n,n',n'-tetra methyluronium tetrafluoroborate, o-ethoxycarbonyl cyanomethyleneamino-n,n,n',n'-tetramethyluronium bf4, e-2-1-cyano-2-ethoxy-2-oxoethylideneamino-1,1,3,3-tetramethyluronium tetrafluoroborate, o-ethoxycarbonyl cyanomethylenamino-n,n,n'n'-tetramethyluronium tetrafluoroborate, o-ethoxycarbonyl cyanomethyleneamino-n,n,n',n'-tetramethyl uronium tetrafluoroborate, o-ethoxycarboxyl cyanomethyleneamino-n,n,n',n'-tetramethyluronium tetrafluoroborate
Clave InChI FPQVGDGSRVMNMR-UHFFFAOYSA-N
SMILES F[B-](F)(F)F.CCOC(=O)C(=NOC(N(C)C)=[N+](C)C)C#N
Nombre IUPAC ethyl cyano({[(dimethylamino)(dimethyliminiumyl)methoxy]imino})formate; tetrafluoroboranuide
Peso molecular (g/mol) 328.07
PubChem CID 9601231
Formula Weight (peso de la fórmula) 327.95
Forma física Crystalline Powder