Learn More
O-[(etoxicarbonil)cianometilnamino]-N,N,N',N'-tetrametiluronio tetrafluoroborato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11395015
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11395015 5 g 5 g
11385015 1 g 1 g
11305025 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11395015 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L18496.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 29-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 136849-72-4 | C10H17BF4N4O3 | 328.07 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 136849-72-4
Fórmula molecular C10H17BF4N4O3
Peso molecular (g/mol) 328.07
Número MDL MFCD00192127 MFCD00192127
Clave InChI FPQVGDGSRVMNMR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo totu, o-cyano ethoxycarbonyl methylenamino-1,1,3,3-tetramethyluronium tetrafluoroborate, o-ethoxycarbonyl cyanomethylenamino n,n,n',n'-tetramethyluronium tetrafluoroborate, o-ethoxycarbonyl cyanomethylenamino-n,n,n',n'-tetra methyluronium tetrafluoroborate, o-ethoxycarbonyl cyanomethyleneamino-n,n,n',n'-tetramethyluronium bf4, e-2-1-cyano-2-ethoxy-2-oxoethylideneamino-1,1,3,3-tetramethyluronium tetrafluoroborate, o-ethoxycarbonyl cyanomethylenamino-n,n,n'n'-tetramethyluronium tetrafluoroborate, o-ethoxycarbonyl cyanomethyleneamino-n,n,n',n'-tetramethyl uronium tetrafluoroborate, o-ethoxycarboxyl cyanomethyleneamino-n,n,n',n'-tetramethyluronium tetrafluoroborate
PubChem CID 9601231
Nombre IUPAC [[(E)-(1-ciano-2-etoxi-2-oxoetilideno)amino]oxi-(dimetilamino)metilideno]-dimetilazanio; tetrafluoroborato
SMILES F[B-](F)(F)F.CCOC(=O)C(=NOC(N(C)C)=[N+](C)C)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material O-[(Ethoxycarbonyl)cyanomethylenamino]-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate
Punto de fusión 143°C to 146°C (decomposition)
Cantidad 5 g
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 328.08
Porcentaje de pureza 97%