Learn More
Tetrafluoroborato de O-(endo-5-norborneno-2,3-dicarboximido)-N,N,N',N'-tetrametiluronio, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15415265
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15415265 5 g 5 g
15405265 1 g 1 g
15425265 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15415265 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H54194.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 125700-73-4 | C14H20BF4N3O3 | 365.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 125700-73-4
Fórmula molecular C14H20BF4N3O3
Peso molecular (g/mol) 365.14
Número MDL MFCD00167753
Clave InChI DMTWWFCCBWWXSA-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 2-endo-5-norbornene-2,3-dicarboxymido-1,1,3,3-tetramethyluronium tetrafluoroborate, dimethylamino 1r,2s,6r,7s-3,5-dioxo-4-azatricyclo 5.2.1.0_,? dec-8-en-4-yl oxy methylidene dimethylazanium tetrafluoroborate
PubChem CID 91634054
Nombre IUPAC [(dimethylamino)({3,5-dioxo-4-azatricyclo[5.2.1.0²,⁶]dec-8-en-4-yl}oxy)methylidene]dimethylazanium; tetrafluoroboranuide
SMILES F[B-](F)(F)F.CN(C)C(ON1C(=O)C2C3CC(C=C3)C2C1=O)=[N+](C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material O-(endo-5-Norbornene-2,3-dicarboximido)-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate
Punto de fusión 216°C to 219°C
Cantidad 5 g
Sensibilidad Light and moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 365.13
Porcentaje de pureza ≥98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • O-(endo-5-Norbornene-2,3-dicarboximido)-N,N,N',N'-tetramethyluroniumtetrafluoroborate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: O-(5-Norbornene-2,3-dicarboximido)-N,N,N,N-tetramethyluronium tetrafluoroborate