Learn More
O-(Difenilfosfinil)hidroxilamina, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15743457 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15743457 5 g 5 g
15733457 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15743457 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 461850050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 72804-96-7 | C12H12NO2P | 233.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 72804-96-7
Fórmula molecular C12H12NO2P
Peso molecular (g/mol) 233.21
Clave InChI SJECIYLGISUNRO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo o-diphenylphosphinylhydroxylamine, aminooxy diphenylphosphine oxide, o-diphenylphosphinyl hydroxylamine, o-diphenylphosphoryl hydroxylamine, amino diphenylphosphinate, hydroxylamine, o-diphenylphosphinyl, unii-2o9pf20t75, aminooxy diphenyl phosphine oxide, o-diphenylphosphinyl hydroxylamine mi
PubChem CID 10955453
Nombre IUPAC O-difenilfosforilhidroxilamina
SMILES NOP(=O)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material O-(Diphenylphosphinyl)hydroxylamine
Punto de fusión 104.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 88% min. (HPLC)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 233.21
Porcentaje de pureza 96%