Learn More
o-Dianisidine, TRC
Código de producto. 18010350
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18010350 500 mg 500 miligramos
18090440 2.5 g 2.50 g
18053550 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 18010350 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD416498500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 119-90-4
Fórmula molecular C14 H16 N2 O2
Peso molecular (g/mol) 244.29
Sinónimo Benzidine, 3,3'-dimethoxy- (8CI), Fast Blue B Base (6CI), 3,3'-Dimethoxy[1,1'-biphenyl]-4,4'-diamine, 3,3'-Dimethoxy-4,4'-diaminobiphenyl, 3,3'-Dimethoxy-4,4'-diaminodiphenyl, 3,3'-Dimethoxybenzidene, 3,3'-Dimethoxybenzidine, 4,4'-Bi-o-anisidine, 4,4'-Diamino-3,3'-dimethoxy-1,1'-biphenyl, Amacel Developed Navy SD, Azogene Fast Blue B, Blue BN Base, Blue Base Irga B, Blue Base NB, C.I. Disperse Black 6, Cellitazol B, Cibacete Diazo Navy Blue 2B, Diacel Navy DC, Dianisidine, Fast Blue Base B, Fast Blue DSC Base, Hiltonil Fast Blue B Base, Kayaku Blue B Base, Lake Blue B Base, Mitsui Blue B Base, NSC 3168, Naphthanil Blue B Base, Setacyl Diazo Navy R, o-Dianisidine
Nombre IUPAC 4-(4-amino-3-metoxifenilo)-2-metoxianilina
SMILES COc1cc(ccc1N)c2ccc(N)c(OC)c2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,3'-Dimethoxybenzidine
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H16N2O2/c1-17-13-7-9(3-5-11(13)15)10-4-6-12(16)14(8-10)18-2/h3-8H,15-16H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.1212