Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | o-Dianisidine, free base |
| Color | Marrón |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.9% |
| Cantidad | 25 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 244.3 |
| Forma física | Polvo |