Learn More
o-Dianisidina, base libre, 99,9%, MP Biomedicals™
Código de producto. 11417890 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11417890 1 g
11437890 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11417890 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210153601
CAS 119-90-4
Fórmula molecular C14H16N2O2
Peso molecular (g/mol) 244.294
Clave InChI JRBJSXQPQWSCCF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,3'-dimethoxybenzidine, o-dianisidine, dianisidine, cellitazol b, neutrosel navy bn, diacel navy dc, disperse black 6, blue base nb, blue bn base, blue base irga b
PubChem CID 8411
ChEBI CHEBI:82321
Nombre IUPAC 4-(4-amino-3-metoxifenilo)-2-metoxianilina
SMILES COC1=C(C=CC(=C1)C2=CC(=C(C=C2)N)OC)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material o-Dianisidine, free base
Color Marrón
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9%
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.3
Forma física Powder
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • o-Dianisidine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H350-Puede provocar cáncer.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 3,3'-dimethoxybenzidine