Learn More
Diclorhidrato de o-dianisidina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11403397
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11403397 1 g 1 g
11413397 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11403397 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17175.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 20325-40-0 | C14H18Cl2N2O2 | 317.21 g/mol
It is suitable for use in ELISA procedures. In neurohistochemistry o-Dianisidine dihydrochloride has demonstrated perikaryal labeling as well as retrograde and anterograde transport to the primary olfactory cortex. It has also been used for a paper based-micro fluidic device to semi-quantitatively measure lactate, uric acid, and glucose. 3,3'-Dimethoxybenzidine is used principally as an intermediate in the production of commercial bisazobiphenyl dyes for coloring textiles, paper, plastic, rubber, and leather.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es adecuado para su uso en procedimientos ELISA. En neurohistoquímica, el diclorhidrato de o-dianisidina ha demostrado servir para el etiquetado perikaryal, así como para el transporte retrógrado y anterógrado a la corteza olfativa primaria. También se ha utilizado para un dispositivo micro fluídico basado en papel para medir semicuantitativamente el lactato, el ácido úrico y la glucosa. La 3,3′-dimetoxibenzidina se utiliza principalmente como intermediario en la producción de colorantes comerciales de bisazobifenilo para colorear textiles, papel, plástico, caucho y cuero.
Solubilidad
Soluble en agua (50 mg/ml). Se disuelve en alcohol etílico, ácido y en disolvente orgánico.
Notas
Almacenar lejos de los agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien sellado y guárdelo en un lugar fresco y seco con buena ventilación.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20325-40-0
Fórmula molecular C14H18Cl2N2O2
Peso molecular (g/mol) 317.21
Número MDL MFCD00012488
Clave InChI UXTIAFYTYOEQHV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,3'-dimethoxybenzidine dihydrochloride, o-dianisidine dihydrochloride, 3,3'-dimethoxy-1,1'-biphenyl-4,4'-diamine dihydrochloride, unii-qv96qa6ukk, dianisidine dihydrochloride, ccris 998, o-dianisidine hcl, qv96qa6ukk, c.i. disperse black 6 dihydrochloride
PubChem CID 62311
Nombre IUPAC 4-(4-amino-3-metoxifenilo)-2-metoxianilina;diclorhidrato
SMILES COC1=C(C=CC(=C1)C2=CC(=C(C=C2)N)OC)N.Cl.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material o-Dianisidine dihydrochloride
Punto de fusión 268°C (decomposition)
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Cantidad 1 g
Beilstein 3917996
Información de solubilidad Soluble in water (50mg/ml). It dissolves in ethyl alcohol ,acid and in organic solvent.
Formula Weight (peso de la fórmula) 317.21
Porcentaje de pureza 99%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • o-Dianisidine dihydrochloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H350-Puede provocar cáncer.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 3,3-Dimethoxybenzidine dihydrochloride