Learn More
o-Dianisidina, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Description
o-Dianisidine is used as a redox indicator. It is used as an intermediate for the preparation of azo dyes, pigments and o-dianisidine diisocyanate, which finds application in adhesives, polyurethane elastomers and resins. It is also used in various industries like leather, paper, plastics, rubber, and textiles. It acts as a reagent to detect metals, thiocyanates, and nitrites.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La o-dianisidina se utiliza como indicador de redox. Se utiliza como intermediario para la preparación de pigmentos azoicos, pigmentos y diisocianato de o-dianisidina, que encuentra aplicación en adhesivos, elastómeros de poliuretano y resinas. También se utiliza en diversas industrias como el cuero, el papel, los plásticos, el caucho y los textiles. Actúa como reactivo para detectar metales, tiocianatos y nitritos.
Solubilidad
Soluble en alcohol, benceno, éter, cloroformo, acetona, la mayoría de los disolventes orgánicos y lípidos. Ligeramente soluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | o-Dianisidine |
| Punto de fusión | 134°C to 138°C |
| Temperatura de inflamación | 206°C (402°F) |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | >98% |
| Cantidad | 100 g |
| Beilstein | 1879884 |
| Índice Merck | 14,2991 |
| Información de solubilidad | Soluble in alcohol,benzene,ether,chloroform,acetone,most organic solvents and lipids. Slightly soluble in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 244.3 |
| Porcentaje de pureza | ≥98% |