Learn More
o-Dianisidina, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11463367
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11463367 5 g 5 g
11473367 25 g 25 g
11483367 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11463367 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17150.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 119-90-4 | C14H16N2O2 | 244.294 g/mol
o-Dianisidine is used as a redox indicator. It is used as an intermediate for the preparation of azo dyes, pigments and o-dianisidine diisocyanate, which finds application in adhesives, polyurethane elastomers and resins. It is also used in various industries like leather, paper, plastics, rubber, and textiles. It acts as a reagent to detect metals, thiocyanates, and nitrites.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La o-dianisidina se utiliza como indicador de redox. Se utiliza como intermediario para la preparación de pigmentos azoicos, pigmentos y diisocianato de o-dianisidina, que encuentra aplicación en adhesivos, elastómeros de poliuretano y resinas. También se utiliza en diversas industrias como el cuero, el papel, los plásticos, el caucho y los textiles. Actúa como reactivo para detectar metales, tiocianatos y nitritos.
Solubilidad
Soluble en alcohol, benceno, éter, cloroformo, acetona, la mayoría de los disolventes orgánicos y lípidos. Ligeramente soluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 119-90-4
Fórmula molecular C14H16N2O2
Peso molecular (g/mol) 244.294
Número MDL MFCD00008372
Clave InChI JRBJSXQPQWSCCF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,3'-dimethoxybenzidine, o-dianisidine, dianisidine, cellitazol b, neutrosel navy bn, diacel navy dc, disperse black 6, blue base nb, blue bn base, blue base irga b
PubChem CID 8411
ChEBI CHEBI:82321
Nombre IUPAC 4-(4-amino-3-metoxifenilo)-2-metoxianilina
SMILES COC1=C(C=CC(=C1)C2=CC(=C(C=C2)N)OC)N
Specifications
Nombre del producto químico o material o-Dianisidine
Punto de fusión 134°C to 138°C
Temperatura de inflamación 206°C (402°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo >98%
Cantidad 5 g
Beilstein 1879884
Índice Merck 14,2991
Información de solubilidad Soluble in alcohol,benzene,ether,chloroform,acetone,most organic solvents and lipids. Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.3
Porcentaje de pureza ≥98%
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • o-Dianisidine
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
Hazard Statement
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H350-Puede provocar cáncer.
Precautionary Statement
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 3,3-Dimethoxybenzidine