Learn More
O-Desmorfoolinopropil-O-metil-gefitinib, TRC
Código de producto. 30136563
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30136563 100 mg 100 miligramos
30135483 10 mg 10 miligramos
17931335 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136563 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD296840100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 153437-78-6
Fórmula molecular C16H13ClFN3O2
Peso molecular (g/mol) 333.74
Sinónimo 4-Quinazolinamine, N-(3-chloro-4-fluorophenyl)-6,7-dimethoxy-, N-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-6,7-dimethoxy-4-quinazolinamine, N-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-6,7-dimethoxyquinazolin-4-amine
Nombre IUPAC N-(3-cloro-4-fluorofenilo)-6,7-dimetoxiquinazolina-4-amina
SMILES COc1cc2ncnc(Nc3ccc(F)c(Cl)c3)c2cc1OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material O-Desmorpholinopropyl-O-methyl-gefitinib
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H13ClFN3O2/c1-22-14-6-10-13(7-15(14)23-2)19-8-20-16(10)21-9-3-4-12(18)11(17)5-9/h3-8H,1-2H3,(H,19,20,21)
Formula Weight (peso de la fórmula) 333.068