Learn More
O-Desmorfoolinopropil Gefitinib, TRC
Código de producto. 30136280
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30136280 100 mg 100 miligramos
30134624 25 g 25 g
30009612 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136280 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD296830100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 184475-71-6
Fórmula molecular C15 H11 Cl F N3 O2
Peso molecular (g/mol) 319.72
Sinónimo 6-Quinazolinol, 4-[(3-chloro-4-fluorophenyl)amino]-7-methoxy-, 4-[(3-Chloro-4-fluorophenyl)amino]-7-methoxy-6-quinazolinol, 4-(3-Chloro-4-fluoroanilino)-6-hydroxy-7-methoxyquinazoline, 4-(3-Chloro-4-fluorophenylamino)-6-hydroxy-7-methoxyquinazoline, 4-(3-Chloro-4-fluorophenylamino)-7-methoxyquinazolin-6-ol, N-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-6-hydroxy-7-methoxyquinazolin-4-amine, O-Desmorpholinopropyl Gefitinib
Nombre IUPAC 4-(3-cloro-4-fluoroanilino)-7-metoxiquinazolina-6-ol
SMILES COc1cc2ncnc(Nc3ccc(F)c(Cl)c3)c2cc1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material O-Desmorpholinopropyl Gefitinib
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H11ClFN3O2/c1-22-14-6-12-9(5-13(14)21)15(19-7-18-12)20-8-2-3-11(17)10(16)4-8/h2-7,21H,1H3,(H,18,19,20)
Formula Weight (peso de la fórmula) 319.0524